Print…
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethyl chloride
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 102 EUR
B24081.22 B24081.14 B24081.36
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
2-Chloroethyl methyl ether
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Fórmula: C₃H₇ClO
Peso Molecular: 94.54 g/mol
Ponto de ebulição: 89…90 °C
Ponto de Fusão: –55…55 °C
Densidade: 1.04
Ponto de Inflamação: 8 °C (46 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000972
Número CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3 II