Print…
Ethyl hydrogen adipate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Adipic acid monoethyl ester, Adipic acid ethyl ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic acid, 1,6-Hexanedioic acid monoethyl ester, Monoethyl adipate, 1,6-Hexanedioic acid ethyl ester
B24006.06 B24006.14
B24006.06EA 32 EUR
B24006.06 B24006.14
Ethyl hydrogen adipate ≥98%
Ethyl hydrogen adipate
Purity: 98% CAS No.: 626-86-8 Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Melting Point: 28-29° Boiling Point: 179-181° dec. MDL No.: MFCD00004419
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 179…181 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 28…29 °C
Densidade: 0,980
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004419
Número CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7