2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
54.8
EUR
B23910.03
B23910.06
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Fórmula:
C₉H₅BrF₆ Peso Molecular: 307.03 g/mol Ponto de ebulição: 112 °C (0.2 mmHg) Densidade: 1.637 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010306 Número CAS: 140690-56-8 UN: 3265 ADR: 8 II |