Print…
1-Adamantanemethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23831.06 B23831.14
B23831.06EA 63.2 EUR
B23831.06 B23831.14
1-Adamantanemethanol ≥98%
1-Adamantanemethanol
Purity: 98% CAS No.: 770-71-8 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.26 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 1853339
Fórmula: C₁₁H₁₈O
Ponto de ebulição: 253 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074751
Número CAS: 770-71-8
EINECS: 212-225-3