Print…
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
B23713.06 B23713.14 B23713.22
B23713.06EA 36.7 EUR
B23713.06 B23713.14 B23713.22
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina 97%
N,N'-Difenil-p-fenilenodiamina
Purity: 97% CAS No.: 74-31-7 Molecular Formula: C18H16N2 Formula Weight: 260.34 Melting Point: 146-153° Boiling Point: 220-225°/1mm Merck Reference: 14,3329 MDL No.: MFCD00003015
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂
Peso Molecular: 260.34 g/mol
Ponto de ebulição: 220…225 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 146…153 °C
Densidade: 1.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003015
Número CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 12,03388