Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
B23706.03 B23706.06
B23706.03EA 33.6 EUR
B23706.03 B23706.06
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Purity: 97+% CAS No.: 86256-59-9 Molecular Formula: C8H8F3NO Formula Weight: 191.15 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01631541
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631541
Número CAS: 86256-59-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III