Print…
4-Chlorobenzhydrol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol
B23691.06 B23691.14 B23691.22
B23691.06EA 41.8 EUR
B23691.06 B23691.14 B23691.22
4-Chlorobenzhydrol ≥98%
4-Chlorobenzhydrol
Purity: 98% CAS No.: 119-56-2 Molecular Formula: C13H11ClO Formula Weight: 218.68 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 150-151°/2.6mm MDL No.: MFCD00004491
Fórmula: C₁₃H₁₁ClO
Peso Molecular: 218.68 g/mol
Ponto de ebulição: 150…151 °C (2.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004491
Número CAS: 119-56-2
EINECS: 204-333-4