Butyl vinyl ether ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
n-Butyl vinyl ether
Estabilização:
100 ppm Estabilizado com hidróxido de potássio
B23673.AE
B23673.AP
B23673.AEEA
29.9
EUR
B23673.AE
B23673.AP
Butyl vinyl ether ≥98% estabilizada
Butyl vinyl ether
Stabilized with 0.01% KOH
Purity: 98%
CAS No.: 111-34-2
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -113°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1560217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009454
Fórmula:
C₆H₁₂O Peso Molecular: 100.16 g/mol Ponto de ebulição: 92…94 °C Ponto de Fusão: –113 °C Densidade: 0.778 Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009454 Número CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 3271 ADR: 3 II |