3-Bromofuran ≥97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
0.5 % Estabilizado com carbonato de cálcio
B23543.06
B23543.03
B23543.14
B23543.06EA
166
EUR
B23543.06
B23543.03
B23543.14
3-Bromofuran ≥97% estabilizada
3-Bromofuran
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 22037-28-1
Molecular Formula: C4H3BrO
Formula Weight: 146.98
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 105337
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005347
Fórmula:
C₄H₃BrO Peso Molecular: 146.97 g/mol Ponto de ebulição: 102…104 °C Densidade: 1.635 Ponto de Inflamação: 3 °C (37 °F) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00005347 Número CAS: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN: 1993 ADR: 3 II |