3-Brompropylamine hydrobromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-Bromopropylammonium bromide
B23254.14
B23254.22
B23254.14EA
55
EUR
B23254.14
B23254.22
3-Brompropylamine hydrobromide 98%
3-Brompropylamine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 5003-71-4
Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr
Formula Weight: 218.93
Melting Point: 172-174°
Beilstein Reference: 3906418
Fórmula:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Ponto de Fusão: 172…174 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012912 Número CAS: 5003-71-4 EINECS: 225-675-0 |