Print…
N-Isopropylbenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B23243.22 B23243.36
B23243.22EA 62.8 EUR
B23243.22 B23243.36
N-Isopropylbenzylamine 97%
N-Isopropylbenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 102-97-6 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.24 Flash Point: 87°(190°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 199-201° MDL No.: MFCD00008863
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Ponto de ebulição: 199…201 °C
Ponto de Fusão: ∼ 0 °C
Densidade: 0,910
Ponto de Inflamação: 87 °C (190 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008863
Número CAS: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN: 2735
ADR: 8,III