Methyl-p-toluate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Methylbenzoic acid methyl ester, Methyl-4-methylbenzoate, p-Toluic acid methyl ester, 4-Toluic acid methyl ester, Methyl 4-methylbenzoate
B23111.22
B23111.36
B23111.22EA
41
EUR
B23111.22
B23111.36
Methyl-p-toluate ≥99%
Methyl-p-toluate
Purity: 99%
CAS No.: 99-75-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100609
MDL No.: MFCD00008441
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 221…224 °C Ponto de Fusão: 32…35 °C Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008441 Número CAS: 99-75-2 EINECS: 202-784-1 |