Eter etil-tert-butílico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Ethoxy-2-methylpropane
B22945.06
B22945.14
B22945.22
B22945.06EA
93.1
EUR
B22945.06
B22945.14
B22945.22
Eter etil-tert-butílico ≥99%
Eter etil-tert-butílico
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Fórmula:
C₆H₁₄O Peso Molecular: 102.18 g/mol Ponto de ebulição: 72…73 °C Ponto de Fusão: –94 °C Densidade: 0.750 Ponto de Inflamação: –19 °C (–2 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009225 Número CAS: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3 II Merck Index: 13,03809 |