trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22928.14
B22928.22
B22928.14EA
65.4
EUR
B22928.14
B22928.22
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético ácido monohidratado 98%
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2226756
Fórmula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066429 Número CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |