Print…
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethylphenylammonium chloride, Phenyltrimethylammonium chloride
B22851.22 B22851.36
B22851.22EA 38.3 EUR
B22851.22 B22851.36
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio ≥98%
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio
Purity: 98+% CAS No.: 138-24-9 Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl Formula Weight: 171.67 Melting Point: ca 236° subl. Beilstein Reference: 3572527 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011790
Fórmula: C₉H₁₄ClN
Ponto de Fusão: ∼ 236 °C (sublimação)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011790
Número CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III