Print…
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22705.14 B22705.03 B22705.06
B22705.14EA 355 EUR
B22705.14 B22705.03 B22705.06
2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
2-Amino-5-iodopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1445-39-2 Molecular Formula: C4H4IN3 Formula Weight: 221.00 Melting Point: 217-220° MDL No.: MFCD01075666
Fórmula: C₄H₄IN₃
Ponto de Fusão: 217…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075666
Número CAS: 1445-39-2