Print…
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-α-toluenethiol, p-Methoxytoluene-α-thiol
B22542.06 B22542.14
B22542.06EA 63.2 EUR
B22542.06 B22542.14
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 6258-60-2 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Odour: Unpleasant Boiling Point: 90-95°/0.5mm Beilstein Reference: 471686 MDL No.: MFCD00004871
Fórmula: C₈H₁₀OS
Ponto de ebulição: 90…95 °C (0,5 mmHg)
Densidade: 1,112
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004871
Número CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6