5-Hexen-2-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-49-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Like ketone
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699137
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008793
Fórmula:
C₆H₁₀O Ponto de ebulição: 127…128 °C Densidade: 0,847 Ponto de Inflamação: 23 °C (73 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008793 Número CAS: 109-49-9 EINECS: 203-675-1 UN: 1224 ADR: 3,III |