Print…
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
B22487.06 B22487.14
B22487.06EA 63.3 EUR
B22487.06 B22487.14
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 51336-94-8 Molecular Formula: C8H5ClF2O Formula Weight: 190.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013252
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 233 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013252
Número CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II