Tris(trimethylsilyl)silane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
B22457.06
B22457.03
B22457.14
B22457.06EA
133
EUR
B22457.06
B22457.03
B22457.14
Tris(trimethylsilyl)silane ≥97%
Tris(trimethylsilyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 1873-77-4
Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH
Formula Weight: 248.67
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 82-84°/12mm
Beilstein Reference: 1923953
Merck Reference: 14,9757
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00077893
Fórmula:
C₉H₂₈Si₄ Peso Molecular: 248.66 g/mol Ponto de ebulição: 82…84 °C (12 mmHg) Densidade: 0.806 Ponto de Inflamação: 55 °C (131 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077893 Número CAS: 1873-77-4 ADR: 3 III Merck Index: 12,09886 |