Print…
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 90.3 EUR
B22415.06 B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022848
Número CAS: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6