Furfuryl mercaptan ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
B22380.14
B22380.22
B22380.14EA
53.4
EUR
B22380.14
B22380.22
Furfuryl mercaptan ≥98%
Furfuryl mercaptan
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Fórmula:
C₅H₆OS Ponto de ebulição: 155 °C Densidade: 1,132 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003254 Número CAS: 98-02-2 EINECS: 202-628-2 ADR: 3,III |