2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
B22301.03
B22301.06
B22301.03EA
63.8
EUR
B22301.03
B22301.06
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio 95%
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Purity: 95%
CAS No.: 146-68-9
Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O
Formula Weight: 505.70(anhy)
Melting Point: ca 231° dec.
Beilstein Reference: 4093224
Fórmula:
C₁₉H₁₃ClIN₅O₂ Ponto de Fusão: ∼ 231 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011961 Número CAS: 146-68-9 EINECS: 205-676-2 |