Cloroformato de butilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
B22215.0BEA
145
EUR
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
Cloroformato de butilo ≥98%
Cloroformato de butilo
Purity: 98%
CAS No.: 592-34-7
Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 136.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Acrid
Melting Point:
Fórmula:
C₅H₉ClO₂ Peso Molecular: 136.58 g/mol Ponto de ebulição: 141…143 °C Ponto de Fusão: < –70 °C Densidade: 1.060 Ponto de Inflamação: 39 °C (102 °F) |
Número MDL :
MFCD00000650 Número CAS: 592-34-7 EINECS: 209-750-5 UN: 2743 ADR: 6.1 II |