α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22193.03
B22193.06
B22193.03EA
35.8
EUR
B22193.03
B22193.06
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 369-54-0
Molecular Formula: C8H6F4
Formula Weight: 178.13
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 83-84°/30mm
MDL No.: MFCD01320708
Fórmula:
C₈H₆F₄ Ponto de ebulição: 83…84 °C (30 mmHg) Densidade: 1,312 Ponto de Inflamação: 63 °C (145 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01320708 Número CAS: 369-54-0 |