4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B22185.03
B22185.06
B22185.14
B22185.03EA
55.6
EUR
B22185.03
B22185.06
B22185.14
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Fórmula:
C₆H₃BrClI Ponto de ebulição: 103…105 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 33…35 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079709 Número CAS: 31928-47-9 |