Print…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B22174.09 B22174.18
B22174.09EA 53.6 EUR
B22174.09 B22174.18
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 15084-51-2 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Odour: Irritating Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1104346 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007449
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso Molecular: 232.73 g/mol
Ponto de ebulição: 165 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007449
Número CAS: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II