Tricarballylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22103.06
B22103.14
B22103.06EA
45
EUR
B22103.06
B22103.14
Tricarballylic acid ≥98%
Tricarballylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 99-14-9
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 1783567
Merck Reference: 14,9622
MDL No.: MFCD00002723
Fórmula:
C₆H₈O₆ Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 157…162 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002723 Número CAS: 99-14-9 EINECS: 202-733-3 Merck Index: 14,9622 |