Print…
1,3-Diacetylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21880.03 B21880.06
B21880.03EA 28.5 EUR
B21880.03 B21880.06
1,3-Diacetylbenzene ≥97%
1,3-Diacetylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 6781-42-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 150-155°/15mm Beilstein Reference: 2042511 MDL No.: MFCD00008740
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 150…155 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008740
Número CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9