Sodium dichloroacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21827.09
B21827.18
B21827.30
B21827.09EA
77.2
EUR
B21827.09
B21827.18
B21827.30
Sodium dichloroacetate ≥97%
Sodium dichloroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2156-56-1
Molecular Formula: Cl2CHCO2Na
Formula Weight: 150.93
Melting Point: 197-199° dec.
MDL No.: MFCD00070489
Fórmula:
C₂HCl₂NaO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070489 Número CAS: 2156-56-1 EINECS: 218-461-3 |