Dimethyl sulphone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl sulphone, Dimethylsulphone
B21747.0B
B21747.30
B21747.0BEA
166
EUR
B21747.0B
B21747.30
Dimethyl sulphone ≥99%
Dimethyl sulphone
Purity: 99%
CAS No.: 67-71-0
Molecular Formula: C2H6O2S
Formula Weight: 94.13
Flash Point: 143°(289°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1737717
Merck Reference: 14,3258
MDL No.: MFCD00007566
Fórmula:
C₂H₆O₂S Ponto de ebulição: 238 °C Ponto de Fusão: 108…111 °C Densidade: 1,45 Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007566 Número CAS: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 14,3258 |