Safranina O
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21674.09
B21674.18
B21674.09EA
30.8
EUR
B21674.09
B21674.18
Safranina O
Safranina O
CAS No.: 477-73-6
Molecular Formula: C20H19ClN4
Formula Weight: 350.85
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3924099
MDL No.: MFCD00011759
Fórmula:
C₂₀H₁₉ClN₄ Densidade: 1,447 g/cm³ (22 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011759 Número CAS: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |