2-Thiopheneethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
B21562.06
B21562.14
B21562.22
B21562.06EA
44.2
EUR
B21562.06
B21562.14
B21562.22
2-Thiopheneethanol ≥98%
2-Thiopheneethanol
Purity: 98%
CAS No.: 5402-55-1
Molecular Formula: C6H8OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 107-108°/12mm
Beilstein Reference: 106985
MDL No.: MFCD00005462
Fórmula:
C₆H₈OS Ponto de ebulição: 107…108 °C (12 mmHg) Densidade: 1,150 Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005462 Número CAS: 5402-55-1 EINECS: 226-452-0 |