Print…
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1,4-phenylenediamine
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 142 EUR
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007902
Número CAS: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1