5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21348.03
B21348.06
B21348.03EA
45.5
EUR
B21348.03
B21348.06
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
5-Methoxy-2-methylindole
Purity: 99+%
CAS No.: 1076-74-0
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD00005620
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO Ponto de ebulição: 145 °C (1,5 mmHg) Ponto de Fusão: 85…88 °C |
Número MDL :
MFCD00005620 Número CAS: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |