1,3-Dimethylurea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
N,N'-Dimethylurea
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
B21329.0BEA
67.6
EUR
B21329.0B
B21329.30
B21329.36
1,3-Dimethylurea ≥98%
1,3-Dimethylurea
Purity: 98%
CAS No.: 96-31-1
Molecular Formula: (CH3NH)2C=O
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 268-270° dec.
Beilstein Reference: 1740672
MDL No.: MFCD00008286
Fórmula:
C₃H₈N₂O Peso Molecular: 88.11 g/mol Ponto de ebulição: 268…270 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 100…104 °C Densidade: 1.140 Ponto de Inflamação: 157 °C (314 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008286 Número CAS: 96-31-1 EINECS: 202-498-7 |