N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21292.14
B21292.22
B21292.36
B21292.14EA
37.1
EUR
B21292.14
B21292.22
B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Purity: 97%
CAS No.: 118-29-6
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Melting Point: 140-147°
Beilstein Reference: 140946
Fórmula:
C₉H₇NO₃ Ponto de ebulição: 415 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 140…147 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005899 Número CAS: 118-29-6 EINECS: 204-241-4 |