Dibenzyl diselenide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B21278.03
B21278.06
B21278.14
B21278.03EA
32.1
EUR
B21278.03
B21278.06
B21278.14
Dibenzyl diselenide 95%
Dibenzyl diselenide
Purity: 95%
CAS No.: 1482-82-2
Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5
Formula Weight: 340.18
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1877745
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00004767
Fórmula:
C₁₄H₁₄Se₂ Ponto de Fusão: 91…93 °C Densidade: 1,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004767 Número CAS: 1482-82-2 UN: 3283 ADR: 6.1,III |