5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21036.03
B21036.06
B21036.03EA
41.4
EUR
B21036.03
B21036.06
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 1075-35-0
Molecular Formula: C9H8ClN
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD00005619
Fórmula:
C₉H₈ClN Ponto de ebulição: 130…140 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 110…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005619 Número CAS: 1075-35-0 EINECS: 214-052-9 |