Esqualeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B20944.22
B20944.36
B20944.22EA
62.5
EUR
B20944.22
B20944.36
Esqualeno ≥98%
Esqualeno
Purity: 98%
CAS No.: 111-02-4
Molecular Formula: C30H50
Formula Weight: 410.73
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4955
Melting Point: -75°
Boiling Point: 285°/25mm
Merck Reference: 14,8768
MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Fórmula:
C₃₀H₅₀ Ponto de ebulição: 285 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: –75 °C Densidade: 0,855 Ponto de Inflamação: 218 °C (424 °F) |
Número MDL :
MFCD00008912 Número CAS: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Merck Index: 14,8768 |