n-Propionato de propilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Propionic acid propyl ester
B20680.AK
B20680.AU
B20680.AKEA
63.5
EUR
B20680.AK
B20680.AU
n-Propionato de propilo ≥99%
n-Propionato de propilo
Purity: 99%
CAS No.: 106-36-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -76°
Boiling Point: 122-124°
Merck Reference: 14,7867
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009373
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 122…124 °C Ponto de Fusão: –76 °C Densidade: 0,881 Ponto de Inflamação: 19 °C (67 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009373 Número CAS: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,7867 |