(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20672.06
B20672.14
B20672.06EA
18.8
EUR
B20672.06
B20672.14
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1878-85-9
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 1874501
Fórmula:
(C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH Ponto de Fusão: 118…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014352 Número CAS: 1878-85-9 EINECS: 217-526-3 |