Print…
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
B20641.06 B20641.14
B20641.06EA 54 EUR
B20641.06 B20641.14
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 17201-43-3 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 636717 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001829
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001829
Número CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8 II