2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
B20538.03
B20538.06
B20538.03EA
47.9
EUR
B20538.03
B20538.06
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide ≥97%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 151412-12-3
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Refractive Index: 1.5480
Boiling Point: 105-106°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042470
Fórmula:
C₈H₈BrF Peso Molecular: 203.05 g/mol Ponto de ebulição: 105…106 °C (10 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042470 Número CAS: 151412-12-3 UN: 3265 ADR: 8 II |