2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20272.06
B20272.14
B20272.06EA
65
EUR
B20272.06
B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 10139-84-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00010817
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 152…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010817 Número CAS: 10139-84-1 |