Print…
1,3-Diphenyl-2-thiourea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
A19644.0E A19644.22 A19644.36
A19644.0EEA 161 EUR
A19644.0E A19644.22 A19644.36
1,3-Diphenyl-2-thiourea ≥98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 102-08-9 Molecular Formula: C13H12N2S Formula Weight: 228.32 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 644277 Merck Reference: 14,3333 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004921
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂S
Peso Molecular: 228.32 g/mol
Ponto de ebulição: 365
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Densidade: 1.320
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004921
Número CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03366