Trimethylsilyl cyanide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 7677-24-9
Molecular Formula: C4H9NSi
Formula Weight: 99.21
Flash Point: 1°(33°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.783
Refractive Index: 1.3910
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 1737612
UN No.: 3383
MDL No.: MFCD00001765
Fórmula:
C₄H₉NSi Ponto de ebulição: 118…119 °C Ponto de Fusão: 11…12 °C Densidade: 0,783 Ponto de Inflamação: 1 °C (33 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001765 Número CAS: 7677-24-9 EINECS: 231-657-3 UN: 3383 ADR: 6.1,I |