Print…
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 44.7 EUR
A19376.06 A19376.14
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Fórmula: C₆H₃ClFI
Peso Molecular: 256.45 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C
Densidade: 1.980
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079729
Número CAS: 6797-79-1