Undec-10-enoic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19122.0B
A19122.30
A19122.0BEA
106
EUR
A19122.0B
A19122.30
Undec-10-enoic acid ≥99%
Undec-10-enoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 112-38-9
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4493
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 126-128°/1mm
Beilstein Reference: 1762631
Merck Reference: 14,9848
MDL No.: MFCD00004442
Fórmula:
C₁₁H₂₀O₂ Ponto de ebulição: 126…128 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 22…25 °C Densidade: 0,910 Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004442 Número CAS: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 14,9848 |