Cloroacetato de isopropilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19070.AC
A19070.AP
A19070.ACEA
37.8
EUR
A19070.AC
A19070.AP
Cloroacetato de isopropilo ≥99%
Cloroacetato de isopropilo
Purity: 99%
CAS No.: 105-48-6
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 149-150°
UN No.: 2947
MDL No.: MFCD00040410
Fórmula:
C₅H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 149…150 °C Ponto de Fusão: –112 °C Densidade: 1,08 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040410 Número CAS: 105-48-6 EINECS: 203-301-7 UN: 2947 ADR: 3,III |